Benzamidin Hydrochlorid Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzoesäureamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzamidiniumchlorid Hydrat
105240250
105241000
105240050
105245000
105240250.EA
106
EUR
105240250.
105241000.
105240050.
105245000.
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat 98%
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Molecular Weight: 174,63 g/mol Schmelzpunkt: 80…86 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00066285 CAS-Nummer: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % (on dry substance) |
Water | ≤19 % (K.F.) |
Molar absorption coefficient | ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max) |