Methylbenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzolsulfonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
165956-100G 165956-500G
SIAL165956-100GEA 127 EUR
SIAL165956-100G SIAL165956-500G
Methylbenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Methylbenzolsulfonat
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172.2 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 4,5
Dichte: 1.2889 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00014737
CAS-Nummer: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8 III