Methylbenzolsulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzolsulfonsäuremethylester
B24515.14 B24515.22 B24515.36
B24515.14EA 33.8 EUR
B24515.14 B24515.22 B24515.36
Methylbenzolsulfonat ≥98%
Methylbenzolsulfonat
Purity: 98% CAS No.: 80-18-2 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.5165 Melting Point: -4° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 908448 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014737
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,269
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014737
CAS-Nummer: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III