Methylbenzolsulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzolsulfonsäuremethylester
413991000
413990250
ACRO413991000EA
70.4
EUR
ACRO413991000
ACRO413990250
Methylbenzolsulfonat 99%
Methylbenzolsulfonat
Formel:
C₇H₈O₃S Molecular Weight: 172,2 g/mol Siedepunkt: 280 °C Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1,3 g/cm³ Flammpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014737 CAS-Nummer: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥98.5 % |