Norcampher 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Methanocyclohexanon, 2-Norbornanon, 2-Oxonorbornan, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanon
129250050
129250250
129251000
ACRO129250050EA
34.4
EUR
ACRO129250050
ACRO129250250
ACRO129251000
Norcampher 99%
Norcampher
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110,16 g/mol Siedepunkt: 168…172 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 88…91 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074823 CAS-Nummer: 497-38-1 EINECS: 207-846-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |