Norcampher, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Methanocyclohexanon, 2-Norbornanon, 2-Oxonorbornan, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N32601-100G N32601-25G N32601-5G
SIALN32601-100GEA 606 EUR
SIALN32601-100G SIALN32601-25G SIALN32601-5G
Norcampher, Sigma-Aldrich®
Norcampher
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110,16 g/mol
Siedepunkt: 170…173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00074823
CAS-Nummer: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III