Bilirubin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
230220010
230225000
230220050
ACRO230220010EA
171
EUR
ACRO230220010
ACRO230225000
ACRO230220050
Bilirubin 99%
Bilirubin
Formel:
C₃₃H₃₆N₄O₆ Molecular Weight: 584,67 g/mol Schmelzpunkt: 192 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005499 CAS-Nummer: 635-65-4 EINECS: 211-239-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | ≥98.5 % |
UV Lambda max | 450 to 454 nm (in CHCl3) |
Molar absorption coefficient | ≥59600 l/(mol.cm) (at Lambda max, in CHCl3) |