Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B4126-1G B4126-5G
SIALB4126-1GEA 354 EUR
SIALB4126-1G SIALB4126-5G
Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
Molecular Weight: 584,67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005499
CAS-Nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7