Bromcyclobutan
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: Cyclobutylbromid
OS-7568-5G OS-7568-25G OS-7568-1G
COBBOS-7568-5GEA 98.3 EUR
COBBOS-7568-5G COBBOS-7568-25G COBBOS-7568-1G
Bromcyclobutan
Bromcyclobutan
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 109…113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001317
CAS-Nummer: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II