Carbazol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 23.9 EUR
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazol 96%
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
Siedepunkt: 355 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 240…246 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004960
CAS-Nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %