Carbazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 25.5 EUR
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazol, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004960
CAS-Nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C