Benzylchloracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chloressigsäurebenzylester, Phenylmethylchloracetat
336160050 336160250
ACRO336160050EA 42.8 EUR
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzylchloracetat 98%
Benzylchloracetat
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,22 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00157062
CAS-Nummer: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %