Methyllinoleat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
428130250
428130050
428131000
ACRO428130250EA
478
EUR
ACRO428130250
ACRO428130050
ACRO428131000
Methyllinoleat 99%
Methyllinoleat
Formel:
C₁₉H₃₄O₂ Siedepunkt: 212 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: >200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009534 CAS-Nummer: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |