Diaminomaleonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
172700250
172701000
172705000
ACRO172700250EA
33.8
EUR
ACRO172700250
ACRO172701000
ACRO172705000
Diaminomaleonitril 98%
Diaminomaleonitril
Formel:
C₄H₄N₄ Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 178…179 °C Dichte: 1,368 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001870 CAS-Nummer: 1187-42-4 EINECS: 214-697-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥97.5 % |