Coronen 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Hexabenzobenzene
110511000 110515000
ACRO110511000EA 44.3 EUR
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronen 95%
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
Molecular Weight: 300.36 g/mol
Siedepunkt: 525
Schmelzpunkt: 438…440 °C
MDL: MFCD00004134
CAS-Nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %