Coronen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexabenzobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

335355-100MG 335355-500MG
SIAL335355-100MGEA 368 EUR
SIAL335355-100MG SIAL335355-500MG
Coronen, Sigma-Aldrich®
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
Molecular Weight: 300.36 g/mol
Siedepunkt: 525
Schmelzpunkt: 437…440 °C
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004134
CAS-Nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR