Benzylcyanacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyanessigsäurebenzylester, Phenylmethylcyanacetat
L06644.14 L06644.22 AB143945.0100
L06644.14EA 85.2 EUR
L06644.14 L06644.22 ABCRAB143945.0100
Benzylcyanacetat ≥97%
Benzylcyanacetat
Purity: 97% CAS No.: 14447-18-8 Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5 Formula Weight: 175.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5195 Odour: Odourless Melting Point: 26-30° Boiling Point: 140°/0.8mm Beilstein Reference: 2096578 MDL No.: MFCD00051719
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (0.8 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051719
CAS-Nummer: 14447-18-8