Benzylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyanessigsäurebenzylester, Phenylmethylcyanacetat
663824-25G
663824-5G
SIAL663824-25GEA
118
EUR
SIAL663824-25G
SIAL663824-5G
Benzylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylcyanacetat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.19 g/mol |
MDL:
MFCD00051719 CAS-Nummer: 14447-18-8 |