Cyclobutanon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7558-5G
OS-7558-25G
COBBOS-7558-5GEA
38.2
EUR
COBBOS-7558-5G
COBBOS-7558-25G
Cyclobutanon
Cyclobutanone
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70,09 g/mol Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa) Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001332 CAS-Nummer: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |