Cyclohexylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclohexaneacetic acid
H31986.06 H31986.14
H31986.06EA 35.3 EUR
H31986.06 H31986.14
Cyclohexylessigsäure ≥98%
Cyclohexylessigsäure
Purity: 98% CAS No.: 5292-21-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.2 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° MDL No.: MFCD00001518
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 242…244 °C
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,007
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001518
CAS-Nummer: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0