Cytochalasin B
Lieferant: Serva
Synonyme: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
18015.01 18015.02
SERA18015.01EA 77.6 EUR
SERA18015.01 SERA18015.02
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formel: C₂₉H₃₇NO₅
Molecular Weight: 479,62 g/mol
Schmelzpunkt: 218…221 °C
MDL: MFCD00077704
CAS-Nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II