Cytochalasin D (aus Zygosporium mansoni), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
C8273-10MG C8273-1MG C8273-5MG
SIALC8273-10MGEA 1050 EUR
SIALC8273-10MG SIALC8273-1MG SIALC8273-5MG
Cytochalasin D (aus Zygosporium mansoni), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin D
Formel: C₃₀H₃₇NO₆
MDL: MFCD00077706
CAS-Nummer: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1,II