Formaldehyddiethylacetal ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylal, Diethoxymethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
B23134.AE
B23134.AP
B23134.AEEA
46.6
EUR
B23134.AE
B23134.AP
Formaldehyddiethylacetal ≥99% stabilisiert
Formaldehyddiethylacetal
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 87…88 °C Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 0,831 Flammpunkt: –5 °C (23 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009246 CAS-Nummer: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3,II |