Digitoxin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3β,14β-Dihydroxy-5β-carden-20(22)-olid-3-tridigitoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5878-10G
D5878-1G
D5878-250MG
D5878-500MG
D5878-5G
SIALD5878-10GEA
1930
EUR
SIALD5878-10G
SIALD5878-1G
SIALD5878-250MG
SIALD5878-500MG
SIALD5878-5G
Digitoxin, Sigma-Aldrich®
Digitoxin
Formel:
C₄₁H₆₄O₁₃ Molecular Weight: 764.95 g/mol Schmelzpunkt: 276 |
MDL:
MFCD00003686 CAS-Nummer: 71-63-6 EINECS: 200-760-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II |