Certriacetat Hydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Cer(III)salz Hydrat, Cer(III)acetat Hydrat
44433.09 44433.18 44433.30
44433.09EA 64.6 EUR
44433.09 44433.18 44433.30
Certriacetat Hydrat ≥99,995% (Metall-Basis)
Certriacetat Hydrat
Purity: 99.995% CAS No.: 206996-60-3 Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O Formula Weight: 317.26(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00051060
Formel: C₆H₉CeO₆·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150533
CAS-Nummer: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0