Mangan(III)acetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Mangan(III)salz Dihydrat, Mangantriacetat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215880-100G 215880-25G 215880-5G
SIAL215880-100GEA 675 EUR
SIAL215880-100G SIAL215880-25G SIAL215880-5G
Mangan(III)acetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(III)acetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
Molecular Weight: 209.06 g/mol
MDL: MFCD00150022
CAS-Nummer: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5