1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Styrallylacetat, Essigsäure(1-phenylethyl)ester, α-Methylbenzylacetat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W268402-1KG-K W268402-25KG-K W268402-5KG-K
SIALW268402-1KG-KEA 85.2 EUR
SIALW268402-1KG-K SIALW268402-25KG-K SIALW268402-5KG-K
1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,058 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00008858
CAS-Nummer: 93-92-5
EINECS: 202-288-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR