2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethylenglycolmonobutyletheracetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
8.21014.1000EA 42.4 EUR
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₄
Molecular Weight: 204,27 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00009458
CAS-Nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C