2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethylenglycolmonobutyletheracetat
A16065.AK A16065.AU
A16065.AKEA 24.4 EUR
A16065.AK A16065.AU
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat ≥98%
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
Purity: 98% CAS No.: 124-17-4 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3 Formula Weight: 204.27 Flash Point: 115°(239°F) Physical Form: Liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4260 Melting Point: -32° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1771533 MDL No.: MFCD00009458
Formel: C₁₀H₂₀O₄
Molecular Weight: 204,27 g/mol
Siedepunkt: 237…241 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,977
Flammpunkt: 115 °C (239 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009458
CAS-Nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9