2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethylenglycolmonoethyletheracetat
257420010 257420025
ACRO257420010EA 66.5 EUR
ACRO257420010 ACRO257420025
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat 99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176,21 g/mol
Siedepunkt: 210…220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041928
CAS-Nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %