2-Bromethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure(2-bromethyl)ester
137685-100G 137685-500G 137685-5G
SIAL137685-100GEA 225 EUR
SIAL137685-100G SIAL137685-500G SIAL137685-5G
2-Bromethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylacetat
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1,4623 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000235
CAS-Nummer: 927-68-4
EINECS: 213-159-8