2'-Fluoracetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-(2-Fluorphenyl)acetamid
OT-0027-25G
OT-0027-100G
COBBOT-0027-25GEA
45.2
EUR
COBBOT-0027-25G
COBBOT-0027-100G
2'-Fluoracetanilid
2'-Fluoracetanilid
Formel:
C₈H₈FNO Molecular Weight: 153,16 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 81 °C |
MDL:
MFCD00000315 CAS-Nummer: 399-31-5 EINECS: 206-916-9 |