4-Brombutylacetat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Essigsäure(4-brombutyl)ester
RH02076.250 RH02076.1
CHMPRH02076.250EA 0 EUR
CHMPRH02076.250 MAYBRH02076.1
4-Brombutylacetat
4-Brombutylacetat
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MDL: MFCD00000263
CAS-Nummer: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7