4-Nitrophenylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L00314.09
L00314.18
L00314.09EA
36.5
EUR
L00314.09
L00314.18
4-Nitrophenylacetat ≥98%
4-Nitrophenylacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 830-03-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 515874
Formel:
C₈H₇NO₄ Schmelzpunkt: 77…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007326 CAS-Nummer: 830-03-5 EINECS: 212-593-5 |