Isopropenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure-α-methylvinylester, Essigsäureisopropenylester, Acetonenol-acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
117781-1L 117781-250ML
SIAL117781-1LEA 101 EUR
SIAL117781-1L SIAL117781-250ML
Isopropenylacetat, Sigma-Aldrich®
Isopropenylacetat
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008709
CAS-Nummer: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223