Tributylvinylzinn 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butylvinylzinn, Tributylvinylstannan
L20215.03 L20215.06 L20215.14
L20215.03EA 49.9 EUR
L20215.03 L20215.06 L20215.14
Tributylvinylzinn 96%
Tributylvinylzinn
Purity: 96% CAS No.: 7486-35-3 Molecular Formula: C14H30Sn Formula Weight: 317.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 104-106°/3.5mm Beilstein Reference: 3537662 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009421
Formel: C₁₄H₃₀Sn
Molecular Weight: 317,1 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Dichte: 1,085
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009421
CAS-Nummer: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III