Tributylvinylzinn, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butylvinylzinn, Tributylvinylstannan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
271438-1G 271438-25G 271438-5G
SIAL271438-1GEA 62.1 EUR
SIAL271438-1G SIAL271438-25G SIAL271438-5G
Tributylvinylzinn, Sigma-Aldrich®
Tributylvinylzinn
Formel: C₁₄H₃₀Sn
Molecular Weight: 317,1 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,085 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00009421
CAS-Nummer: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III