Tributylvinylzinn 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butylvinylzinn, Tributylvinylstannan
350000010 350000050 350000250
ACRO350000010EA 63.8 EUR
ACRO350000010 ACRO350000050 ACRO350000250
Tributylvinylzinn 97%
Tributylvinylzinn
Formel: C₁₄H₃₀Sn
Molecular Weight: 317,1 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009421
CAS-Nummer: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %