Ethinylcyclopentan 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53483.03
H53483.06
H53483.14
H53483.03EA
50.6
EUR
H53483.03
H53483.06
H53483.14
Ethinylcyclopentan 97
Ethinylcyclopentan
Purity: 97%
CAS No.: 930-51-8
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.432
Boiling Point: 107-109°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00013744
Formel:
C₇H₁₀ Molecular Weight: 94.16 g/mol Siedepunkt: 107…109 °C Dichte: 0.812 Flammpunkt: 1 °C (34 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013744 CAS-Nummer: 930-51-8 ADR: 3 II |