Ethylethoxyacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethoxyessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
374172-10G 374172-50G
SIAL374172-10GEA 115 EUR
SIAL374172-10G SIAL374172-50G
Ethylethoxyacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylethoxyacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9996 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00040492
CAS-Nummer: 817-95-8
EINECS: 212-447-0