Heptafluorbutyramid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Perfluorbutyramid, Perfluorbuttersäureamid, Heptafluorbuttersäureamid, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyramid
006511-5G
006511-25G
006511-10G
FLUO006511-5GEA
39.9
EUR
FLUO006511-5G
FLUO006511-25G
FLUO006511-10G
Heptafluorbutyramid
Heptafluorbutyramid
Formel:
C₄H₂F₇NO Molecular Weight: 213,05 g/mol Schmelzpunkt: 105 °C |
MDL:
MFCD00039773 CAS-Nummer: 662-50-0 EINECS: 211-553-4 |