Methylheptafluorbutyrat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Heptafluorbuttersäuremethylester, Perfluorbuttersäuremethylester, Methylperfluorbutyrat

001205-25G 001205-100G
FLUO001205-25GEA 249 EUR
FLUO001205-25G FLUO001205-100G
Methylheptafluorbutyrat
Methylheptafluorbutyrat
Formel: C₅H₃F₇O₂
Molecular Weight: 228,07 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000433
CAS-Nummer: 356-24-1
EINECS: 206-600-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR