Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrazin Monohydrat, Hydrazinhydrat, Hydrathydrazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
225819-100ML 225819-500ML
SIAL225819-100MLEA 29.3 EUR
SIAL225819-100ML SIAL225819-500ML
Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Hydrazin-Hydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
Molecular Weight: 32,05 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51,7 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00149931
CAS-Nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790