Wasserstoffperoxid 30%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
17606.2500 17606.5000
HONE17606.2500EA 232 EUR
HONE17606.2500 HONE17606.5000
Wasserstoffperoxid 30%
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II