Indazol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 1H-Indazol

HC-2811-5G HC-2811-25G
COBBHC-2811-5GEA 33.5 EUR
COBBHC-2811-5G COBBHC-2811-25G
Indazol
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR