Isoxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7607-5G OS-7607-100G OS-7607-25G
COBBOS-7607-5GEA 25.5 EUR
COBBOS-7607-5G COBBOS-7607-100G COBBOS-7607-25G
Isoxazol
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
Molecular Weight: 69,06 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00003149
CAS-Nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7