Dikaliumhexachloroosmat (≥38,7% Os)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumhexachloroosmat(IV)
12177.01
12177.03
12177.06
12177.01EA
84.6
EUR
12177.01
12177.03
12177.06
Dikaliumhexachloroosmat (≥38,7% Os)
Dikaliumhexachloroosmat
CAS No.: 16871-60-6
Molecular Formula: K2Cl6Os
Formula Weight: 481.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7635
MDL No.: MFCD00011371
Formel:
Cl₆K₂Os Molecular Weight: 481,14 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 3,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011371 CAS-Nummer: 16871-60-6 EINECS: 240-893-6 Merck Index: 14,7635 |