Dikaliumhexachloroosmat > 39% Os
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumhexachloroosmat(IV)
197650010
197650050
ACRO197650010EA
216
EUR
ACRO197650010
ACRO197650050
Dikaliumhexachloroosmat > 39% Os
Dikaliumhexachloroosmat
Formel:
Cl₆K₂Os Molecular Weight: 481,14 g/mol Schmelzpunkt: 600 °C Dichte: 3,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011371 CAS-Nummer: 16871-60-6 EINECS: 240-893-6 UN: 3290 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bordeaux to purple Powder |
Assay | ≥39 % (Os) |