2-Decanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Decan-2-one
A14145.06 A14145.14
A14145.06EA 25.7 EUR
A14145.06 A14145.14
2-Decanon ≥97%
2-Decanon
Purity: 97% CAS No.: 693-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 3° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1747463 MDL No.: MFCD00009571
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,824
Flammpunkt: 86 °C (187 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009571
CAS-Nummer: 693-54-9
EINECS: 211-752-6