Lanthan(III)chlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43120.22
43120.36
43120.22EA
70
EUR
43120.22
43120.36
Lanthan(III)chlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)chlorid Hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 20211-76-1
Molecular Formula: LaCl3.xH2O
Formula Weight: 245.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
pH: 5
Melting Point: 91° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149753
Formel:
Cl₃La·H₂O Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149753 CAS-Nummer: 20211-76-1 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 14,5363 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...